Tisk…
Tanin
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
40144EP0G0100 40144FP0G05001
LACH40144EP0G0100EA 908 CZK
LACH40144EP0G0100 LACH40144FP0G05001
Tanin
Tanin
Vzorec: C₇₆H₅₂O₄₆
Bod tání: 218…219 °C
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 199 °C
MDL Number: MFCD00066397
CAS číslo: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221