Tisk…

Heptamolybdenan amonný tetrahydrát

Dodavatel: MACH
Varování

30652-0100 30652-0500 30652-1000 30652
MACH30652-0100EA 0 CZK
MACH30652-0100 MACH30652-0500 MACH30652-1000 LACH30652
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Vzorec: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235,86 g/mol
Hustota: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167059
CAS číslo: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR