Tisk…

EDTA

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II

40073AP0G0500 40073AP0G1000
LACH40073AP0G0500EA 456 CZK
LACH40073AP0G0500 LACH40073AP0G1000
EDTA
EDTA
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25
Bod varu: 614
Bod tání: 220
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003541
CAS číslo: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR