Tisk…

Šťavelan didraselný monohydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate

40142AP0G0100 40142-AP0-1000
LACH40142AP0G0100EA 310 CZK
LACH40142AP0G0100 LACH40142-AP0-1000
Šťavelan didraselný monohydrát
Šťavelan didraselný monohydrát
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
MW: 184,23 g/mol
Bod tání: 356 °C
Hustota: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150033
CAS číslo: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR