3-Mercaptobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
451436-1G
451436-5G
SIAL451436-1GEA
3450
CZK
SIAL451436-1G
SIAL451436-5G
3-Mercaptobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆O₂S MW: 154,1863 g/mol |
MDL Number:
MFCD00238636 CAS číslo: 4869-59-4 |