Tisk…
5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53230.MD H53230.03
H53230.MDEA 2110 CZK
H53230.MD H53230.03
5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
5-Isoquinolineboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 371766-08-4 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD03839356
Vzorec: C₉H₈BNO₂
MW: 172.98 g/mol
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839356
CAS číslo: 371766-08-4