Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12287.06
A12287.14
A12287.06EA
1120
CZK
A12287.06
A12287.14
Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 25081-39-4
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 106°(224°F)
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 239-240°
MDL No.: MFCD00077971
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 239…240 °C Bod tání: 31…33 °C Hustota: 1,027 Bod vzplanutí: 106 °C (224 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077971 CAS číslo: 25081-39-4 |