Tisk…
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-Benzylhydrazinecarbothioamide
L10920.03 L10920.06
L10920.03EA 1550 CZK
L10920.03 L10920.06
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Purity: 98+% CAS No.: 13431-41-9 Molecular Formula: C8H11N3S Formula Weight: 181.26 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2096431 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025145
Vzorec: C₈H₁₁N₃S
MW: 181,26 g/mol
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025145
CAS číslo: 13431-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III