1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride
A14327.09
A14327.18
A14327.09EA
1310
CZK
A14327.09
A14327.18
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 17281-59-3
Molecular Formula: C7H7ClN2
Formula Weight: 154.60
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 3728392
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00031933
Vzorec:
C₇H₇ClN₂ Bod tání: 173…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031933 CAS číslo: 17281-59-3 EINECS: 241-312-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |