Tisk…
Sterilzátory, SN
Dodavatel: MEMMERT
SN110 SN110PLUS SN160 SN160PLUS SN260 SN260PLUS SN30 SN30PLUS SN450 SN450PLUS SN55 SN55PLUS SN75 SN750 SN750PLUS SN75PLUS
710-1049EA 55860 CZK
710-1049 710-1069 710-1096 710-1138 710-1165 710-1185 710-1237 710-1256 710-1284 710-1303 710-1329 710-1348 710-1376 710-1377 710-1396 710-1440
Sterilzátory, SN
Sterilizátory Sterilizátory horkovzdušné
Sterilizátor odpovídá všem příslušným normám a nařízením pro zdravotnické produkty a při jeho používání je zaručeno dodržení časové posloupnosti nezávisle na typu vsázky a objemu komory. Díky funkci SetpointWAIT je kdykoliv možné provést validaci tohoto sterilizátoru. Funkce SetpointWAIT zaručuje, že program bude pokračovat dalším krokem pouze po dosažení nastavené teploty. Důsledné dodržování časů sterilizace zaručí kompletní likvidaci velice odolných mikroorganismů, nezávisle na typu vsázky a objemu komory. Navíc můžete použít volitelné samostatné teplotní čidlo PT100, které lze umístit na jakémkoliv místě v komoře. Při jeho použítí je sterilizace zahájena pouze poté, až je zadané hodnoty teploty dosaženo na obou měřených místech. Horkovzdušný sterilizátor je ideální pro depyrogenizaci.
  • pracovní komora a plášt jsou vyrobeny z vysoce kvalitní a odolné nerezové oceli, kterou lze snadno čistit
  • široká řada možností programování a dokumentace procesů díky rozhraní, integrovanému záznamníku a software AtmoControl
  • snadné otevírání a zavírání dveří bez zbytečných vibrací
  • snadná a intuitivní obsluha díky ovládacímu panelu ControlCOCKPIT
  • Optimalizovaná distribuce teploty
  • Ochrana před překročním teplotních hodnot (zdvojená): nastavitelná elektronická pojistka a mechanický omezovač teploty TB, třída ochrany 1, dle DIN 12 880 vypn ohřev při překročení nominální teploty přibližně o 20 °C
Modely s jedním displejem SingleDISPLAY
Přehledné ovládání a zobrazení teplotního programu, rychlosti ventilace a polohy ventilační klapky na levém displeji
SetpointWAIT
Komunikační rozhraní Ethernet
Modely s dvěma displeji TwinDISPLAY
Přehledné ovládání a zobrazení teplotního programu, rychlosti ventilace a polohy ventilační klapky na levém displeji
SetpointWAIT Komunikační rozhraní Ethernet
Ovládání a zobrazení specifických parametrů zařízení (např. vlhkost) nebo grafické zobrazení programové posloupnosti na pravém displeji
funkce AutoSAFETY
funkce HeatBALANCE pro rovnoměrný topný výkon
User-ID
USB-Port
Individuální limity mezních hodnot pro teplotu a vlhkost
Informace pro objednávání: Supplied without shelves, please order required shelves, stainless steel grids or trays separately. For all chamber volumes >53 litres, a minimum of 2 shelves or grids must be ordered in addition. Range of accessories and factory fitted options such as access ports, interior sockets, lighting and interior door are available on request. Please contact Avantor for further details prior to ordering as these can not be retro-fitted.