Tisk…

Oxid lantanitý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30140AP0G0100 30140AP0G05001
LACH30140AP0G0100EA 3120 CZK
LACH30140AP0G0100 LACH30140AP0G05001
Oxid lantanitý
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
MW: 325.81
Bod varu: 4200
Bod tání: 2315
Hustota: 6.51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011071
CAS číslo: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR