Tisk…

Oxid fosforečný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride

30133AP0G02501 30133AP0G0500
LACH30133AP0G02501EA 0 CZK
LACH30133AP0G02501 LACH30133AP0G0500
Oxid fosforečný
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
MW: 141.94
Bod tání: 562
Hustota: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011440
CAS číslo: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR