Chlorid vápenatý
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
30096AP1G0025
30096AP1G1000
30096AP1G0500
LACH30096AP1G0025EA
0
CZK
LACH30096AP1G0025
LACH30096AP1G1000
LACH30096AP1G0500
Chlorid vápenatý
Chlorid vápenatý
Vzorec:
CaCl₂ Bod varu: 1600 °C (1013 hPa) Bod tání: 772 °C Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS číslo: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...