Tisk…

Uhličitan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt

30217AP0G0500 30217AP0G1000
LACH30217AP0G0500EA 395 CZK
LACH30217AP0G0500 LACH30217AP0G1000
Uhličitan sodný
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
MW: 105.99
Bod varu: 1600
Bod tání: 854
Hustota: 2.53
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003494
CAS číslo: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR