Cyklohexanon
Dodavatel: MACH
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pimelic Ketone
30111
30111
MACH30111EA
0
CZK
MACH30111
LACH30111
Cyklohexanon
Cyklohexanon
Vzorec:
C₆H₁₀(=O) MW: 98.14 Bod varu: 155.6 Bod tání: –31 °C Hustota: 0.9478 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 43 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001625 CAS číslo: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3 III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |