Methylová oranž
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
40125IP0G0025
40125IP0G0050
40125IP0G0100
40125IP0G02501
40125IP0G0010
LACH40125IP0G0025EA
200
CZK
LACH40125IP0G0025
LACH40125IP0G0050
LACH40125IP0G0100
LACH40125IP0G02501
LACH40125IP0G0010
Methylová oranž
Methylová oranž
Vzorec:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327.34 Bod varu: ∼90 °C (1013 hPa) Bod tání: > 300 °C Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 38 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007502 CAS číslo: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06127 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...