Tisk…
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms: Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
40034AP0G0500 40034AP0G00501 40034AP0G0100
LACH40034AP0G0500EA 4420 CZK
LACH40034AP0G0500 LACH40034AP0G00501 LACH40034AP0G0100
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Vzorec: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Bod varu: 176…177 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72 °C
Hustota: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003381
CAS číslo: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM