Tisk…
Dodecylsíran sodný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
40089AP0G0100 40089AP0G05001 40089AP0G1000 40089AP0G0500
LACH40089AP0G0100EA 0 CZK
LACH40089AP0G0100 LACH40089AP0G05001 LACH40089AP0G1000 LACH40089AP0G0500
Dodecylsíran sodný
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=0e75e4cb513a3918705c3a22ed84990028901799&prid=web&clid=SAPDAM