Tisk…

Diethylether stabilizovaný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

20018AT0M5000 20018AT0M2500 20018AT0M1000
LACH20018AT0M5000EA 0 CZK
LACH20018AT0M5000 LACH20018AT0M2500 LACH20018AT0M1000
Diethylether stabilizovaný
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Bod varu: 35 °C (1013 hPa)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR