Tisk…
Octan amonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
40112AP0G0250 40112AP0G1000 40112AP0G0500
LACH40112AP0G0250EA 0 CZK
LACH40112AP0G0250 LACH40112AP0G1000 LACH40112AP0G0500
Octan amonný
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Bod tání: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM