Tisk…

Kyselina octová

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

10047A9BM2500 10047A9BM5000 10047-A9B-M 10047A9BM1000
LACH10047A9BM2500EA 850 CZK
LACH10047A9BM2500 LACH10047A9BM5000 LACH10047-A9B-M LACH10047A9BM1000
Kyselina octová
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60.05
Bod varu: 118
Bod tání: 17
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38.5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR