Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Zinc nitrate hexahydrate
30044CP0G0100
30044CP0G0500
30044CP0G1000
LACH30044CP0G0100EA
0
CZK
LACH30044CP0G0100
LACH30044CP0G0500
LACH30044CP0G1000
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Vzorec:
ZnN₂O₆·6H₂O MW: 297.49 Bod varu: ∼105 °C (1013 hPa) Bod tání: 36 Hustota: 2.06 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149889 CAS číslo: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,10273 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...