Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Zinc nitrate hexahydrate
30044AP0G0500
30044AP0G1000
LACH30044AP0G0500EA
1070
CZK
LACH30044AP0G0500
LACH30044AP0G1000
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Vzorec:
ZnN₂O₆·6H₂O MW: 297,49 g/mol Bod varu: ∼105 °C (1013 hPa) Bod tání: 36 °C Hustota: 2,06 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149889 CAS číslo: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,10273 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...