Tisk…

Chlorid hlinitý hexahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate

30079CP0G1000 30079CP0G01001 30079CP0G05001
LACH30079CP0G1000EA 0 CZK
LACH30079CP0G1000 LACH30079CP0G01001 LACH30079CP0G05001
Chlorid hlinitý hexahydrát
Chlorid hlinitý hexahydrát
Vzorec: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43
Bod tání: ∼100 °C
Hustota: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149134
CAS číslo: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR