Tisk…
Chlorid vápenatý hexahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
30098AP0G05001 30098AP0G10001
LACH30098AP0G05001EA 408 CZK
LACH30098AP0G05001 LACH30098AP0G10001
Chlorid vápenatý hexahydrát
Chlorid vápenatý hexahydrát
Vzorec: CaCl₂·6H₂O
MW: 219.08
Bod tání: 29.54
Hustota: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149616
CAS číslo: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660