Tisk…

Hydrogensíran sodný monohydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

LACH30064CP0G0500EA 331 CZK
LACH30064CP0G0500
Hydrogensíran sodný monohydrát
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec: NaHSO₄·H₂O
MW: 138,08 g/mol
Bod tání: 183 °C
Hustota: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149210
CAS číslo: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR