Hydrogensíran sodný monohydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium bisulphate monohydrate
30064AP0G0500
30064AP0G1000
LACH30064AP0G0500EA
0
CZK
LACH30064AP0G0500
LACH30064AP0G1000
Hydrogensíran sodný monohydrát
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec:
NaHSO₄·H₂O MW: 138,08 g/mol Bod tání: 183 °C Hustota: 2,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149210 CAS číslo: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,08658 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...