Tisk…

Síran lithný monohydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30179AP0G0500 30179AP0G10001
LACH30179AP0G0500EA 0 CZK
LACH30179AP0G0500 LACH30179AP0G10001
Síran lithný monohydrát
Síran lithný monohydrát
Vzorec: Li₂SO₄·H₂O
Bod tání: 120 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149766
CAS číslo: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR