Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms:
sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
30061AP0G0500
30061AP0G1000
LACH30061AP0G0500EA
392
CZK
LACH30061AP0G0500
LACH30061AP0G1000
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec:
Na₂HPO₄·12H₂O MW: 358.14 Bod tání: 35 Hustota: 1.52 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149181 CAS číslo: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 13,08733 |