Uhličitan sodný dekahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
Synonyms:
Soda
30218AP0G0500
30218AP0G1000
LACH30218AP0G0500EA
624
CZK
LACH30218AP0G0500
LACH30218AP0G1000
Uhličitan sodný dekahydrát
Uhličitan sodný dekahydrát
Vzorec:
Na₂CO₃·10H₂O MW: 286.14 Bod tání: 33 Hustota: 1.46 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149178 CAS číslo: 6132-02-1 EINECS: 207-838-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...