Tisk…

Tetraboritan dvojsodný dekahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate

30200CP0G0500 30200CP0G1000
LACH30200CP0G0500EA 221 CZK
LACH30200CP0G0500 LACH30200CP0G1000
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37
Bod varu: 320
Bod tání: 75
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149193
CAS číslo: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR