Tisk…

Tetraboritan dvojsodný dekahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate

30200AP0G05001 30200AP0G1000 30200AP0G02501
LACH30200AP0G05001EA 463 CZK
LACH30200AP0G05001 LACH30200AP0G1000 LACH30200AP0G02501
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149193
CAS číslo: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR