Octan olovnatý trihydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
40118AP0G0500
40118AP0G1000
40118AP0G0100
40118AP0G0250
LACH40118AP0G0500EA
0
CZK
LACH40118AP0G0500
LACH40118AP0G1000
LACH40118AP0G0100
LACH40118AP0G0250
Octan olovnatý trihydrát
Octan olovnatý trihydrát
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Bod varu: 280 °C (1013 hPa) Bod tání: 75 °C Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS číslo: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05415 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...