Tisk…

Kyselina fosforečná ≥85%

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

10048A85M1000 10048A85M25001 10048A85M5000
LACH10048A85M1000EA 596 CZK
LACH10048A85M1000 LACH10048A85M25001 LACH10048A85M5000
Kyselina fosforečná ≥85%
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR