Tisk…
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
10008 10008AP0G00251
LACH10008EA 0 CZK
LACH10008 LACH10008AP0G00251
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová
Vzorec: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25
Bod varu: 466
Bod tání: ∼285 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004019
CAS číslo: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453