Tisk…

methylová červeň

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid

40023IP0G0100 40023IP0G0025
LACH40023IP0G0100EA 2120 CZK
LACH40023IP0G0100 LACH40023IP0G0025
methylová červeň
methylová červeň
Vzorec: C₁₅H₁₅N₃O₂
Bod tání: 178…182 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002425
CAS číslo: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR