Tisk…

Mořský písek

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30157BP0G0500 30157BP0G1000
LACH30157BP0G0500EA 0 CZK
LACH30157BP0G0500 LACH30157BP0G1000
Mořský písek
Mořský písek
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230
Bod tání: 1710
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR