Tisk…

Síran hlinitý hexadekahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30171CP0G0500 30171CP0G10001
LACH30171CP0G0500EA 0 CZK
LACH30171CP0G0500 LACH30171CP0G10001
Síran hlinitý hexadekahydrát
Síran hlinitý hexadekahydrát
Vzorec: Al₂O₁₂S₃·16H₂O
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149137
CAS číslo: 16828-11-8
EINECS: 233-135-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR