Síran hlinitý hexadekahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
30171AP0G0500
30171AP0G1000
LACH30171AP0G0500EA
0
CZK
LACH30171AP0G0500
LACH30171AP0G1000
Síran hlinitý hexadekahydrát
Síran hlinitý hexadekahydrát
Vzorec:
Al₂O₁₂S₃·16H₂O Bod tání: 86 °C Hustota: 1,69 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149137 CAS číslo: 16828-11-8 EINECS: 233-135-0 |