Tisk…
Methylene blue trihydrate
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
40100IP0G0100 40100IP0G1000 40100-IP0- 40100IP0G0025
LACH40100IP0G0100EA 2760 CZK
LACH40100IP0G0100 LACH40100IP0G1000 LACH40100-IP0- LACH40100IP0G0025
Methylene blue trihydrate
Methylene blue trihydrate
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150008
CAS číslo: 7220-79-3
EINECS: 200-515-2