Síran hlinito-amonný dodekahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
30162AP0G0250
30162AP0G0500
LACH30162AP0G0250EA
395
CZK
LACH30162AP0G0250
LACH30162AP0G0500
Síran hlinito-amonný dodekahydrát
Síran hlinito-amonný dodekahydrát
Vzorec:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Bod varu: 200 °C (1013 hPa) Bod tání: 93 °C Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00051042 CAS číslo: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Merck Index: 13,00325 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...