Tisk…

Síran hlinitý oktadekahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate

30173AP0G0100 30173AP0G10001
LACH30173AP0G0100EA 672 CZK
LACH30173AP0G0100 LACH30173AP0G10001
Síran hlinitý oktadekahydrát
Síran hlinitý oktadekahydrát
Vzorec: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666.43
Bod tání: 86
Hustota: 1.69 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149136
CAS číslo: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR