Tisk…

Oxid hlinitý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide

30134AP0G1000 30134AP0G0100
LACH30134AP0G1000EA 0 CZK
LACH30134AP0G1000 LACH30134AP0G0100
Oxid hlinitý
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Bod varu: 2980 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR