Tisk…

1,10-Fenantrolin monohydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: 1,10-Phenanthroline hydrate

40041AP0G0010 40041AP0G0025
LACH40041AP0G0010EA 871 CZK
LACH40041AP0G0010 LACH40041AP0G0025
1,10-Fenantrolin monohydrát
1,10-Fenantrolin monohydrát
Vzorec: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198,22 g/mol
Bod tání: 93…94 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149973
CAS číslo: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR