Tisk…
Kyselina trifluoroctová 0,1% (v/v) in acetonitrile
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TFA
85176
PIER85176EA 7080 CZK
PIER85176
Kyselina trifluoroctová 0,1% (v/v) in acetonitrile
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM