Tisk…

4-(Methylamino)phenol sulphate

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

40094AP0G01001 40094AP0G05001 40094AP0G1000 40094AP0G0100
LACH40094AP0G01001EA 0 CZK
LACH40094AP0G01001 LACH40094AP0G05001 LACH40094AP0G1000 LACH40094AP0G0100
4-(Methylamino)phenol sulphate
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013140
CAS číslo: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR