Tisk…

Petrolether, 40…65 °C

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine

20045AT0M2500 20045AT0M50001 20045AT0M1000
LACH20045AT0M2500EA 918 CZK
LACH20045AT0M2500 LACH20045AT0M50001 LACH20045AT0M1000
Petrolether, 40…65 °C
Ropný líh
Bod varu: 40…65 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR