Tisk…

Síran nikelnatý heptahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Nickel (II) sulphate heptahydrate

30183AP0G05001 30183AP0G10001
LACH30183AP0G05001EA 0 CZK
LACH30183AP0G05001 LACH30183AP0G10001
Síran nikelnatý heptahydrát
Síran nikelnatý heptahydrát
Vzorec: NiO₄S·7H₂O
Bod tání: 99 °C
Hustota: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149814
CAS číslo: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR