Tisk…

Mravenčan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

LACH40102AP0G0100EA 0 CZK
LACH40102AP0G0100
Mravenčan sodný
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Bod tání: 257,31 °C
Hustota: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013101
CAS číslo: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR