Tisk…
Chlorid manganatý tetrahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonyms: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
30087AP0G05001 30087AP0G1000
LACH30087AP0G05001EA 831 CZK
LACH30087AP0G05001 LACH30087AP0G1000
Chlorid manganatý tetrahydrát
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec: MnCl₂·4H₂O
Bod varu: 1190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…59 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149792
CAS číslo: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751